Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach

Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach

10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Catalog # HIRS3300260
Supplier:   HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Catalog # HIRS3300260
Supplier:  HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach

10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml

Price
251.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Micro buretta, modello Bang, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.

  • Rubinetto dritto con chiave standard in vetro smerigliato o chiave in PTFE
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale

Certifications: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.

Specifications
  • Capacità:
    10 ml
  • Seq:
    06
  • Divisione:
    0,02 ml
  • Tolleranza:
    0,02 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.