Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Codice catalogo HIRS3300160
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Codice catalogo HIRS3300160
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Micro buretta, modello Bang, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.
- Rubinetto dritto con chiave standard in vetro smerigliato o chiave in PTFE
- Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
- Graduazione ad anello del punto principale
Certifications: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Seq:03
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,02 ± ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



