Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
5 ml, 0,02 ml, 0,01 ± ml
Codice catalogo HIRS3300152
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Codice catalogo HIRS3300152
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Micro buretta, modello Bang, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.
- Rubinetto dritto con chiave standard in vetro smerigliato o chiave in PTFE
- Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
- Graduazione ad anello del punto principale
Certifications: Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifiche
- Capacità:5 ml
- Seq:02
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,01 ± ml