Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml
Codice catalogo HIRS3300140
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Codice catalogo HIRS3300140
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach
Microburette, modello Bang, rubinetto dritto, Schellbach

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml

Price
199.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Micro buretta, modello Bang, classe AS, DURAN®, graduazione blu, conformità certificata, con identificazione del lotto datata.

  • Rubinetto dritto con chiave standard in vetro smerigliato o chiave in PTFE
  • Strisce Schellbach per una migliore leggibilità
  • Graduazione ad anello del punto principale

 : Calibrato per EX, DIN EN ISO 385.

Specifiche
  • Capacità:
    2 ml
  • Seq:
    01
  • Divisione:
    0,01 ml
  • Tolleranza:
    0,01 ± ml