Burette, rubinetto laterale, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 500 mm, 0,05 ± ml
Codice catalogo 612-9972
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
- Graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,10 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml
- Lunghezza scala:500 mm