Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 500 mm, 0,075 ± ml
Codice catalogo 612-9823
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Codice catalogo 612-9823
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
Burettes, lateral stopcock, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 500 mm, 0,075 ± ml
Price
SFr. 72.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burette, class B, DURAN® borosilicate glass 3.3, with blue graduation.
  • Lateral glass stopcock with glass key or PTFE spindle
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
Certifications: Calibrated for EX, DIN EN ISO 385.
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    03
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    0,075 ± ml
  • Lunghezza scala:
    500 mm