Burette, rubinetto diritto, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Catalog # 612-5758
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
HIRS3140170_TDS_EN
Datasheet
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifications
- Capacità:25 ml
- Seq:11
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml