Burette, rubinetto diritto, Schellbach
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
Codice catalogo 612-5757
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
HIRS3140170_TDS_EN
Datasheet
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Seq:10
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,02 ± ml