Burette, rubinetto diritto, Schellbach
50 ml, 0,10 ml, 0,05 ± ml
Codice catalogo 612-9813
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
: DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Seq:07
- Divisione:0,10 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml