Burette, rubinetto diritto
50 ml, 0,1 ml, 0,05 ± ml
Codice catalogo 612-3547
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
- Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
- Anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali, graduazioni nere
- Con rubinetto in vetro
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
: DIN ISO 385.
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml