Burette, rubinetto diritto, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Codice catalogo 612-3536
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento 'Ex'
- Graduazione blu, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: A norma DIN EN ISO 385
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,075 ± ml