Burette, rubinetto diritto, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml
Catalog # 612-3534
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento 'Ex'
- Graduazione blu, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: A norma DIN EN ISO 385
Specifications
- Capacità:25 ml
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,045 ± ml