Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Catalog # 612-3532
Supplier:   HIRSCHMANN
Burette, rubinetto diritto
Catalog # 612-3532
Supplier:  HIRSCHMANN
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Price
SFr. 87.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe B.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Graduazione nera, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Certifications: DIN EN ISO 385.
Documents
Specifications
  • Capacità:
    50 ml
  • Divisione:
    0,1 ml
  • Tolleranza:
    0,075 ± ml