Burette, rubinetto diritto
25 ml, 0,05 ml, 0,045 ± ml
612-3531
In vetro DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento (Ex)
- Graduazione nera, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
: DIN EN ISO 385.
- Capacità:25 ml
- Divisione:0,05 ml
- Tolleranza:0,045 ± ml