Burette tubes without stopcocks
10 ml, 0,02 ml, 0,03 ± ml
Codice catalogo HIRS3071260
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Burette tube, class B, DURAN® borosilicate glass, with blue graduation, calibrated for EX.
- Head at bottom
- Stopcock attachment, 8 mm Ø
- Suitable for replaceable stopcock
Specifiche
- Capacità:10 ml
- Divisione:0,02 ml
- Tolleranza:0,03 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Rubinetto in PTFE con punta in PP per tubi per buretteRubinetto in PTFE con punta in PP per tubi per buretteHIRS8901076Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 33.60