Pipette Demeter
1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Codice catalogo 612-4803
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
AR-Glas®.
- Calibrate per scolamento (Ex)
- Graduazione blu
- Pipette da diluizione con due indicatori a 1 e 1,1 ml o con quattro indicatori a 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Lunghezza: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
: DIN 12 838 e DIN 12 839
Specifiche
- Capacità:1,0/2,0/2,1/2,2 ml