Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes
Serological pipettes
25 ml, 0,1 ml, -, 450 ±5 mm
Codice catalogo HIRS1000870
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Serological pipettes
Codice catalogo HIRS1000870
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Serological pipettes
Serological pipettes
25 ml, 0,1 ml, -, 450 ±5 mm
Price
SFr. 28.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
  • With silver diffusion ink durable brown graduation
  • Wide opening, with expanded tip opening
  • Zero point at top, graduated to tip
  • With standard cotton plug (pipettes with 5 ml and more)
Specifiche
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    450 ±5 mm
  • Divisione:
    0,1 ml