Orders LinkContactUsLinkComponent
Serological pipettes
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, -, 360 ±5 mm
Codice catalogo 612-1065
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Serological pipettes
Codice catalogo 612-1065
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Serological pipettes
Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, -, 360 ±5 mm
Price
SFr. 13.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Measuring pipettes made of AR-Glas®, class B.
  • With silver diffusion ink durable brown graduation
  • Wide opening, with expanded tip opening
  • Zero point at top, graduated to tip
  • With standard cotton plug (pipettes with 5 ml and more)
Specifiche
  • Sterili:
    -
  • Capacità:
    1 ml
  • Lunghezza:
    360 ±5 mm
  • Divisione:
    0,01 ml