Tools
Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
Codice catalogo HEWL8710-1841
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Open end wrench, 12 mm, 116 mm long
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..