ICP multi-element standards
Multi-element calibration Standard-1, 100 ml, (17 elements in diluted nitric acid) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
Catalog # HEWL8500-6944
Supplier: AGILENT HEWLETT PACKARD
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Multi-element calibration Standard-1, 100 ml, (17 elements in diluted nitric acid) Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.