ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H20/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr, 10 mg/L, 1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂, 1
Codice catalogo HEWL8500-6942
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
ICP multi-element standards
Codice catalogo HEWL8500-6942
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:1% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
- Conf:1
- Descrizione:Multi-element calibration standard-4, 100 ml, (12 elements in H<sub>2</sub>0/trace HF) B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr