ICP multi-element standards
Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn, 10 mg/L, 5% HNO₃, 1
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
ICP multi-element standards
Codice catalogo HEWL8500-6940
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Conf:1
- Descrizione:Multi-element calibration standard-2A, 100 ml, (27 elements in diluted nitric acid) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn