Macro cuvettes
Macro, 17,5 ml, 50 mm, Quarzo
Catalog # HEWL5063-6554
Supplier: AGILENT HEWLETT PACKARD
Jump to:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifications
- Cammino ottico:50 mm
- Tipo:Macro
- Volume:17,5 ml
- Materiale finestra:Quarzo
- Seq:017
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice