Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvettes
Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Vetro
  HEWL5063-6550
Macro cuvettes
  HEWL5063-6550
Macro cuvettes
Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Vetro
1 * 1 ST
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
  • Cammino ottico:
    10 mm
  • Volume:
    3,5 ml
  • Materiale finestra:
    Vetro
  • Seq:
    012
Accessories
  •  
    Descrizione
  • HEWL5061-3390
    Spacer for 5 mm cell
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • HEWL5061-3388
    Spacer for 1 mm cell
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • HEWL5063-6577
    Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • HEWL9300-0761
    Lens cleaning papers
    1 * 50 ST
  •  
    Descrizione
  • HEWL5061-3389
    Spacer for 2 mm cell
    1 * 1 ST
  •  
    Descrizione
  • HEWL9301-1161
    Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
    1 * 2 ST