Macro cuvettes
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Vetro
Catalog # HEWL5063-6549
Supplier: AGILENT HEWLETT PACKARD
Jump to:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifications
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Macro
- Volume:3,5 ml
- Materiale finestra:Vetro
- Seq:010
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice