Quartz cuvettes
Flow cell with rectangular aperture, 35 mm, 390 µl, 10 mm, Quartz
HEWL5061-3398
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:390 µl
- Materiale finestra:Quartz
- Descrizione:Flow cell with rectangular aperture
- Altezza:35 mm
- Seq:013
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione