Macro cuvettes
Macro, 3,5 ml, 10 mm, Quarzo
HEWL5061-3387
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Macro
- Volume:3,5 ml
- Materiale finestra:Quarzo
- Seq:011
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione