Macro cuvettes
Macro, 1,75 ml, 5 mm, Quarzo
Codice catalogo HEWL5061-3386
Nome del fornitore: AGILENT HEWLETT PACKARD
Vai a
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifiche
- Cammino ottico:5 mm
- Tipo:Macro
- Volume:1,75 ml
- Materiale finestra:Quarzo
- Seq:006
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 5 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 1 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lens cleaning papers
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spacer for 2 mm cell
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stirring bars, LxØ: 7x5 mm