Macro cuvettes
3,5 ml, 10 mm, Quarzo
Catalog # HEWL1000-0544
Supplier: AGILENT HEWLETT PACKARD
Jump to:
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Specifications
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Materiale finestra:Quarzo
- Seq:013
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice