Micro pipettes, disposable, with ring mark
1/2/3/4/5 µl, bianco, Five marks
Codice catalogo HECH40555003
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Codice catalogo HECH40555003
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
Certifications: DIN ISO 7550
Specifiche
- Codice colore:bianco
- Tipo:Five marks
- Capacità:1/2/3/4/5 µl
- Seq:01