Micro pipettes, disposable, with ring mark
25 µl, 2 × bianco, One mark
Codice catalogo HECH40555015
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, with ring mark
Codice catalogo HECH40555015
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Disposable micro pipettes with ring mark.
- Calibrated to contain 'In'
- Colour-coded
: DIN ISO 7550
Specifiche
- Codice colore:2 × bianco
- Tipo:One mark
- Capacità:25 µl
- Seq:02