Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolysis apparatus acc.Hoffmann
Electrolysis apparatus acc.Hoffmann
Water decomposition device
Codice catalogo 761-0093
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Electrolysis apparatus acc.Hoffmann
Codice catalogo 761-0093
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Electrolysis apparatus acc.Hoffmann
Electrolysis apparatus acc.Hoffmann
Water decomposition device
Price
SFr. 460.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
According to Hoffmann, with two city dishes, 0 to 30 ml of grading graded 1/10 ml.
Delivery information: Supplied with metal tripod and two clamps.
Specifiche
  • Descrizione:
    Water decomposition device
  • Seq:
    01
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Water decomposer, only the glass details
    Water decomposer, only the glass details
    761-0094
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 195.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Platinum electrodes
    Platinum electrodes
    761-0095
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 63.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Elettrodo al carbonio
    Elettrodo al carbonio
    761-0096
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 21.90 SFr.