Rack per provette
A piano singolo, 6, 30 mm, Con aste
Codice catalogo HECH42794013
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Legno duro laccato
- Leggero, resistente e stabile
- Disponibilità con o senza aste
Specifiche
- per Ø provette:30 mm
- N. di fori:6
- Tipo:Con aste
- Descrizione:A piano singolo
- Seq:09