Test Tubes, with screw cap
160 mm, 16 mm, GL 18
Codice catalogo HECH42782051
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Test Tubes, with screw cap
Codice catalogo HECH42782051
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
AR®/soda glass, with PP screw cap.
- Heavy wall
- Round bottom
- With thread GL18
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Filettatura:GL 18
- Lunghezza:160 mm
- Seq:02