Staining racks
Staining rack, extendable, Plexiglas® with PVC tray and clamps
631-9156
Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or dishes of 380 to 620 mm in length.
- Descrizione:Staining rack, extendable, Plexiglas® with PVC tray and clamps
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.