Cover glasses
#1, 10 mm
Codice catalogo HECH41001110
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Informazioni per l'ordine: Available in different diameters.
Specifiche
- Ø:10 mm
- N.:#1
- Seq:04