Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas

Knife spatulas

295 mm, 195 mm
Codice catalogo HAMMHWN255-29
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Codice catalogo HAMMHWN255-29
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Knife spatulas

295 mm, 195 mm

Price
71.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.

Specifiche
  • Lunghezza:
    295 mm
  • Seq:
    06
  • Lunghezza lama:
    195 mm