Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas

Knife spatulas

275 mm, 180 mm
Codice catalogo HAMMHWN254-27
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Codice catalogo HAMMHWN254-27
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Knife spatulas

275 mm, 180 mm

Price
SFr. 69.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.

Specifiche
  • Lunghezza:
    275 mm
  • Seq:
    05
  • Lunghezza lama:
    180 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..