Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas

Knife spatulas

220 mm, 125 mm
Codice catalogo HAMMHWN252-22
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Codice catalogo HAMMHWN252-22
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Knife spatulas

220 mm, 125 mm

Price
SFr. 68.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.

Specifiche
  • Lunghezza:
    220 mm
  • Seq:
    03
  • Lunghezza lama:
    125 mm