Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas

Knife spatulas

200 mm, 110 mm
Catalog # HAMMHWN251-20
Supplier:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Catalog # HAMMHWN251-20
Supplier:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Knife spatulas

200 mm, 110 mm

Price
SFr. 68.40
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.

Specifications
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Seq:
    02
  • Lunghezza lama:
    110 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.