Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas

Knife spatulas

180 mm, 90 mm
Codice catalogo 231-1244
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Codice catalogo 231-1244
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas
Knife spatulas

180 mm, 90 mm

Price
SFr. 67.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Knife spatulas with wooden handle and blade made of stainless WIRONIT steel.

Specifiche
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Seq:
    01
  • Lunghezza lama:
    90 mm