Spoons
195 mm, 60×44 mm
Codice catalogo 231-0272
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Specifiche
- Lunghezza:195 mm
- Dimensioni cucchiaio:60×44 mm