Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, double-ended
Spoons, double-ended
150 mm, 25×35 mm
Codice catalogo HAMMHWN111-15
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Spoons, double-ended
Codice catalogo HAMMHWN111-15
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Spoons, double-ended
Spoons, double-ended
150 mm, 25×35 mm
Price
SFr. 77.90
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Dimensioni cucchiaio:
    25×35 mm