Stirring rods
Angled stirring rod, Acciaio, 4 mm, 194 mm
Codice catalogo HAMMHWN071-19
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
- Rust resistant
- Anti-magnetic
Specifiche
- Ø:4 mm
- Descrizione:Angled stirring rod
- Lunghezza:194 mm
- Materiale:Acciaio
- Seq:02