Double spatulas, micro
180 mm, 30 mm, 5 mm
Codice catalogo HAMMHWN056-18
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless WIRONIT steel.
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Seq:06
- Larghezza lama:5 mm
- Lunghezza lama:30 mm
- Cat. No.:HAMMHWN056-18