Orders LinkContactUsLinkComponent
Scalpels
Scalpels
155 - 160 mm, 35 mm, Broad blade
Codice catalogo 233-0093
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Scalpels
Codice catalogo 233-0093
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Scalpels
Scalpels
155 - 160 mm, 35 mm, Broad blade
Price
106.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scalpels are made from Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion and anti-magnetic
  • With fixed blade and metal handle
Specifiche
  • Descrizione:
    Broad blade
  • Lunghezza:
    155 - 160 mm
  • Seq:
    02
  • Lama:
    35 mm