Preparation knives
Preparation knife, very delicate, 23 mm, 125 mm
Codice catalogo 233-0088
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
WIRONIT steel.
Specifiche
- Tipo:Preparation knife, very delicate
- Seq:02
- Lunghezza totale:125 mm
- Lama:23 mm