Spoon spatulas, micro
185 mm, 5×7 mm
Codice catalogo HAMMHSN062-18
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:185 mm
- Seq:03
- Dimensioni cucchiaio:5×7 mm