Micro scissors, model Tübingen
Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
Codice catalogo HAMMHSB530-08
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm
- Lunghezza:85 mm
- Seq:04