Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cation exchange bulk packing material

Cation exchange bulk packing material

PRP-X400 bulk resin, 7 µm, -, 1 g
Codice catalogo 553-0012
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Cation exchange bulk packing material
Codice catalogo 553-0012
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
Cation exchange bulk packing material
Cation exchange bulk packing material

PRP-X400 bulk resin, 7 µm, -, 1 g

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Polymer bulk packing material for cation exchange applications.

Chromatographic capacity and efficiency tests are conducted on both bulk and packed column resins to ensure product integrity.

Specifiche

Specifiche

  • Dimensioni particelle:
    7 µm
  • Conf:
    1 g
  • Dimensioni pori:
    -
  • Descrizione:
    PRP-X400 bulk resin

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..